Learn More
Ansell Gants AlphaTec™ à usage intensif en nitrile série 39-122
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
Description
- Gants de protection aux liquides et chimiques
- Gants industriels
- Le gant robuste offre un confort d’utilisation optimal grâce à sa forme naturelle qui le rend bien adapté à une utilisation avec des tâches durables
- La dextérité supérieure et les niveaux élevés d’adhérence sur surfaces mouillées et sèches contribuent à la sécurité de l’utilisateur et finalement à la productivité globale
- Gant robuste avec protection chimique
Applications :
- Ajustements de composants de pièces de panneaux
- Application de finition à des matériaux, produits
- Assemblage et démontage d’équipements
- Réparation et maintenance d’équipements
- Manipulation de matériaux avec des arêtes vives ou rugueuses
- Changement d’huile, de fluides ou de filtre
- Support et maintenance de lignes de production
Compliance
Conforme aux normes ANSI A1 (niveau de coupe) et ANSI 4 (niveau d’abrasion) ; EN 374, EN 388, EN 407; FDA 510(k).
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 177.2600 |
Chlorinated | Non |
Couleur | Vert |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 9 |
À utiliser avec (application) | Transport de produits chimiques et installations chimiques, traitement chimique, raffinage de pétrole et produits pétrochimiques, nettoyage et dégraissage, exposition aux produits chimiques, solvants, liquides dangereux, ciments de PVC ou à de l’eau stagnante, travaux de maintenance et d’entretien |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Doublés |
Modèle | 39-122 9 217801 |
Séries | AlphaTec™ 39-122 |