Learn More
Ansell AlphaTec™ 37-510 Food-Safe 11 mil. Nitrile Gloves with UltraGrip™ Technology
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Description
- Gants en nitrile réutilisables conçus spécifiquement pour la transformation et la manipulation des aliments
- Le nitrile hautes performances assure une flexibilité et une dextérité, même dans les applications à basse température
- Le motif diamant en relief améliore les capacités de préhension dans des conditions humides ou graisseuses.
- La formulation sans latex ne présente aucun risque d’allergie de type 1
Specifications
Specifications
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Couleur | Bleu |
Jetable | Non |
Hand | Spécifique |
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (impériale) | 11 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,28 mm |
Show More |