Learn More
PCRmax Thermocycleur Alpha Cycler 4
Le thermocycleur PCRmax Alpha Cycler 4 dispose de quatre blocs contrôlés indépendamment pour une optimisation simplifiée de la température et de l’espace
18918.79€
Spécification
Précision thermique | 50°C : ±0,25°C |
---|---|
Plage de températures (métrique) | 10 à 100°C |
Dimensions | 33 x 70 x 53,5 cm |
Alimentation électrique | 100 à 240 VCA |
Type de produit | Thermocycleur |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15569164
|
PCRmax
93945-10 |
Simple à 384 puits, triple capacité à 96 puits |
18918.79€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15522895
|
PCRmax
93945-06 |
Double à 384 puits, double capacité à 96 puits |
18918.79€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15512895
|
PCRmax
93945-04 |
Triple à 384 puits, capacité simple à 96 puits |
18918.79€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15532895
|
PCRmax
93945-08 |
Capacité quadruple à 384 puits |
18918.79€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Ces thermocycleurs compacts fournissent des résultats reproductibles à chaque exécution, avec peu, voire aucune formation nécessaire
- Les caractéristiques comprennent un écran tactile transparent, une programmation sécurisée spécifique à l’utilisateur, un couvercle chauffant réglable et un refroidissement actif des échantillons pour une meilleure amplification
- Un programme Wizard génère un protocole spécifique à la séquence en quelques secondes, une façon rapide d’optimiser les nouveaux dosages
- Les unités conservent également approximativement 1000 rapports pour une révision à une date ultérieure et fonctionnent sur une interface tablette Android™ HD intuitive
- Enregistrez vos paramètres personnels sur un lecteur USB ; vous connecter est aussi simple que l’insertion de votre lecteur USB, aucun mot de passe n’est nécessaire
- Les systèmes à quatre blocs prennent moins d’espace que deux ou quatre unités à bloc unique et coûtent moins cher que d’acheter plusieurs unités
- Contrôlez chaque bloc séparément pour plus de polyvalence et une utilisation par plus d’une personne à la fois, ou exécutez-le sur le même programme pour augmenter le rendement
- Chaque bloc possède également son propre couvercle chauffant indépendant - aucune interruption des dosages fonctionnant à différents réglages
Spécification
50°C : ±0,25°C | |
33 x 70 x 53,5 cm | |
Thermocycleur | |
1° à 29°C | |
≤ 1000 programmes |
10 à 100°C | |
100 à 240 VCA | |
Tablette Android™ HD | |
Oui, de 35° à 115°C |