Learn More
Machine PCR PCRmax™ Alpha Cycler 2
Le système à double bloc indépendant Alpha Cycler 2 (AC-2) permet à plusieurs utilisateurs d’exécuter simultanément différents protocoles sans avoir besoin de plusieurs unités. Idéal pour les environnements à plusieurs utilisateurs ou la mise à l’échelle du débit.
Marque: PCRmax 93945-28
7743.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21879" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grand écran tactile HD : fonctionne même en portant des gants.
- Refroidissement actif des échantillons – pour une amplification plus poussée et un minimum d’amplification non spécifique
- Assistant du programme – vous permet de générer un protocole spécifique à votre séquence d’amorce, source de modèle et longueur d’amplicon en quelques secondes
- Application Alpha Track et création de rapports QRR – suivez la progression de n’importe quel cycle PCR et l’état du système à distance
- Capacité de gradient – permet de simplifier l’optimisation de la température, quel que soit le bloc sélectionné
- Formats 96/384 puits – flexibilité quelle que soit l’échelle et quels que soient les besoins de l’utilisateur
- Connectivité et connexion USB – connectez-vous au système et chargez vos paramètres par défaut dans n’importe quelle unité simplement en insérant votre clé USB
- Options de bloc : Format 96 ou 384 puits ou une combinaison des deux.
- Volume Plage de gradient – jusqu’à 29°C
Spécification
± 0,25°C (à 55°C) | |
430 x 260 x 200 mm | |
Thermocycleur | |
10°C à 100°C (maintien final 4°C) | |
50 à 60 Hz | |
900 W | |
Jusqu’à 19°C | |
Double à 384 puits |
± 0,3°C (à 55°C) | |
110 à 240 V | |
2 an | |
PCR, clonage, thermocyclage, NGS, séquençage Sanger | |
Interface Android pour tablette de 10 po | |
3,4°C/s | |
30 kg (66 lb) |