Learn More
Alpha-chloro-o-xylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10677442
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-45-4
Formule moléculaire C8H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 140.61
Numéro MDL MFCD00000899
Clé InChI VQRBXYBBGHOGFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylbenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methylbenzene, o-xylyl chloride, alpha-chloro-o-xylene, o-methylbenzyl chloride, o-chloromethyl toluene, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl, 2-methylbenzylchloride, 2-chloromethyl toluene, unii-eqt3v044tw
CID PubChem 11093
Nom IUPAC 1-(chlorométhyle)-2-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Chloro-o-xylene
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -2.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 197.0°C to 199.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CH2Cl
Indice de réfraction 1.5405 to 1.5425
Quantité 100 mL
Beilstein 05,364
Merck Index 15,10289
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,ketones and,chlorinated hydrocarbons
Poids de la formule 140.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Chloro-o-xylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.