Learn More
Alpha-bisabolol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
56.58€ - 177.89€
Identifiants chimiques
CAS | 515-69-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H26O |
Poids moléculaire (g/mol) | 222.372 |
Numéro MDL | MFCD03846910 |
Clé InChI | RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N |
Synonyme | bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260 |
CID PubChem | 1549992 |
Nom IUPAC | (2R)-6-méthyl-2-[(1R)-4-méthylcyclohex-3-en-1-yl]sept-5-en-2-ol |
SMILES | CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11406974
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21457.09 |
10 g |
56.58€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11416974
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21457.18 |
50 g |
177.89€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It finds its application as a masking agent, skin conditioning agent and soothing agent in cosmetics industry. The most important effects of Bisabolol for the use in cosmetics are anti-inflammatory, wound-healing, anti-bacterial and anti-mycotic. Bisabolol is therefore perfectly suited for the use in all kinds of skin-care products It can be used as active substance in cosmetic preparations for the protection and care of sensitive skin, preparations for babies and children, sunscreen and after-sun products, aftershaves and preparations for the oral hygiene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl trouve son application comme agent de masquage, agent revitalisant pour la peau et agent apaisant dans le secteur cosmétique. Les effets les plus importants du bisabolol pour l’utilisation dans les produits cosmétiques sont ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, anti-bactériennes et anti-mycosiques. Le bisabolol est donc parfaitement adapté à l’utilisation dans tous les types de produits de soins de la peau. Il peut être utilisé comme principe actif dans les préparations cosmétiques pour la protection et le soin de la peau sensible, les préparations pour bébés et enfants, les produits solaires et après-soleil, les après-rasages et les préparations pour l’hygiène buccodentaire.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, les huiles naturelles, minérales et synthétiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
515-69-5 | |
222.372 | |
RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N | |
1549992 | |
CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O |
C15H26O | |
MFCD03846910 | |
bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260 | |
(2R)-6-méthyl-2-[(1R)-4-méthylcyclohex-3-en-1-yl]sept-5-en-2-ol |
Spécification
Bisabolol | |
0.93 | |
C15H26O | |
MFCD03846910 | |
Air Sensitive | |
bisabolol, alpha-bisabolol, +-alpha-bisabolol, d-alpha-bisabolol, .alpha.-bisabolol, +-1'r,2r-alpha-bisabolol, 2r-6-methyl-2-1r-4-methylcyclohex-3-en-1-yl hept-5-en-2-ol, 3-cyclohexene-1-methanol, .alpha.,4-dimethyl-.alpha.-4-methyl-3-pentenyl-, r*,r*, dsstox_cid_25964, dsstox_rid_81260 | |
RGZSQWQPBWRIAQ-LSDHHAIUSA-N | |
(2R)-6-méthyl-2-[(1R)-4-méthylcyclohex-3-en-1-yl]sept-5-en-2-ol | |
1549992 | |
96% |
515-69-5 | |
135°C (275°F) | |
1.495 | |
5733954 | |
14,1241 | |
Soluble in alcohol,natural,mineral and synthetic oils. Insoluble in water. | |
CC1=CCC(CC1)C(C)(CCC=C(C)C)O | |
222.372 | |
222.37 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 208-205-9
missing translation for 'rtecsNumber' : MJ9685000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only