Learn More
Alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 97 %, Thermo Scientific™
35.90€ - 449.00€
Identifiants chimiques
CAS 613-53-6
Formule moléculaire C10H6Br3N
Poids moléculaire (g/mol) 379.88
Numéro MDL MFCD00006755
Clé InChI UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 69178
Nom IUPAC 2-(tribromomethyl)quinoline
SMILES BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11410728
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25218.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11420728
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25218.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11430728
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
B25218.30
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
613-53-6
379.88
UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
2-(tribromomethyl)quinoline
C10H6Br3N
MFCD00006755
69178
BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine
128°C to 131°C
MFCD00006755
2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa
BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
379.88
379.89
613-53-6
C10H6Br3N
147638
UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
2-(tribromomethyl)quinoline
69178
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-347-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VC3250750
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante