Learn More
Bromure d’allylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15445305
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’allylzinc subit une réaction d’addition avec l’oxyde nitrique pour former des 5-buténylisoxazolines.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Manipuler sous un gaz de protection sec. Sensible à l’air. Stocker loin de l’acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 18925-10-5
Formule moléculaire C3H5BrZn
Formule linéaire CH2=CHCH2ZnBr
Numéro MDL MFCD22685720
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme allylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 186.36