Learn More
Allyltriéthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11326886
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Allyltriethoxysilane is used as chemical additives and intermediates. It is used as general catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allyltriéthoxysilane est utilisé comme additif chimique et intermédiaire. Il est utilisé comme catalyseur général.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-04-1
Numéro MDL MFCD00009064
Spécification
Point d’ébullition 176°C to 177°C
Nom chimique ou matériau Allyltriethoxysilane
Quantité 5 g
Formule moléculaire C9H20O3Si
Formule linéaire CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1772306
Point d’éclair 21°C (69°F)
Synonyme allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Clé InChI UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
Nom IUPAC triéthoxy(prop-2-ényl)silane
Poids moléculaire (g/mol) 204.34
CID PubChem 75692
Poids de la formule 204.34
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.407
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.953