Learn More
Allyltrichlorosilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
56.60€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-37-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5Cl3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 175.508 |
Numéro MDL | MFCD00000486 |
Clé InChI | HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl |
CID PubChem | 7867 |
Nom IUPAC | Trichloro(prop-2-ényl)silane |
SMILES | C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03703.06 |
5 g |
56.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332276
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03703.14 |
25 g |
168.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’allyltrichlorosilane agit comme réactif produisant des alcools homoallyliques lors d’une réaction avec des aldéhydes dans le DMF. Il est utilisé pour fabriquer des silicanes et des finitions en fibre de verre.
Solubilité
Soluble dans le THF, le toluène, le benzène. Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à 4°C. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’humidité. Incompatible avec l’eau.
Chemical Identifiers
107-37-9 | |
175.508 | |
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N | |
7867 | |
C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl |
C3H5Cl3Si | |
MFCD00000486 | |
allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl | |
Trichloro(prop-2-ényl)silane |
Specifications
117°C to 118°C | |
107-37-9 | |
CH2=CHCH2SiCl3 | |
UN1724 | |
18°C (64°F) | |
Soluble in THF,toluene,benzene. Reacts with water. | |
C=CC[Si](Cl)(Cl)Cl | |
175.508 | |
175.52 | |
1.449 | |
1.211 |
Allyltrichlorosilane | |
C3H5Cl3Si | |
MFCD00000486 | |
1743449 | |
allyltrichlorosilane, silane, trichloro-2-propenyl, silane, allyltrichloro, silane, trichloroallyl, allyl trichlorosilane, propen-3-yltrichlorosilane, allytrichlorosilane, allylsilicone trichloride, unii-ub3n98803n, silane, trichloro-2-propen-1-yl | |
HKFSBKQQYCMCKO-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloro(prop-2-ényl)silane | |
7867 | |
95% | |
Moisture sensitive |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-485-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VV1530000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only