Learn More
Dimère de chlorure d’allylpalladium(II), Pd 56,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346707
1 g
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12012-95-2
Formule moléculaire C6H10Cl2Pd2
Poids moléculaire (g/mol) 365.89
Numéro MDL MFCD00044874
Clé InChI PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladium
CID PubChem 61538
Nom IUPAC Chloropalladium(1 +) ; prop-1-ène
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Spécification
Nom chimique ou matériau Allylpalladium(II) chloride dimer
Point de fusion 120°C (decomposition)
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Beilstein 4124623
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Very soluble in dichloromethane and dichloroethane; Slightly soluble in toluene,insoluble in waterSoluble in chloroform,benzene,acetone and dichloromethane,dichloroethane and methanol; Slightly soluble in toluene; Insoluble in water.
Poids de la formule 365.85
Concentration or Composition (by Analyte or Components) PD 56,0 % min
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dimère de chlorure d’allylpalladium(II), Pd 56,0 % min., Thermo Scientific Chemicals >