Learn More
Chlorure dʼAllylmagnésium, 1M dans MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
156.00€ - 633.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2622-05-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.83 |
Numéro MDL | MFCD00000473 |
Clé InChI | PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride |
CID PubChem | 75804 |
Nom IUPAC | chloro(prop-2-en-1-yl)magnesium |
SMILES | Cl[Mg]CC=C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15478057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51170.AE |
100 mL |
156.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51170.AP |
500 mL |
633.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Allylmagnesium chloride has been used in a study of the nucleophilic ring-opening of 2-methyleneaziridines to imines and subsequent conversion to 5,5?-disubstituted hydantoins. It is also used as a reagent for the introduction of the allyl group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure d’Allylmagnésium a été utilisé dans une étude de l’ouverture des cycles nucléophiles de 2-méthylèneaziridines en imines et de la conversion subséquente en 5,5′-hydantoines disubstituées. Il est également utilisé comme réactif pour l’introduction du groupe allyle.
Solubilité
Réagit violemment au contact de l’eau.
Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
Identifiants chimiques
2622-05-1 | |
100.83 | |
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M | |
75804 | |
Cl[Mg]CC=C |
C3H5ClMg | |
MFCD00000473 | |
allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride | |
chloro(prop-2-en-1-yl)magnesium |
Spécification
Allylmagnesium chloride | |
C3H5ClMg | |
MFCD00000473 | |
Air and moisture sensitive | |
It reacts violently with water. | |
Cl[Mg]CC=C | |
100.83 | |
100.83 |
2622-05-1 | |
CH2=CHCH2MgCl | |
UN3399 | |
allylmagnesium chloride, magnesium, chloro-2-propenyl, magnesium, chloro-2-propen-1-yl, chloro prop-2-en-1-yl magnesium, allylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf, sjpdadpprujp@, allylmagnesiumchloride, allyl magnesium chloride, allyl-magnesium chloride, 2-propenyl magnesium chloride | |
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M | |
chloro(prop-2-en-1-yl)magnesium | |
75804 | |
1M in MeTHF |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H261-H314-H318
Highly flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gas.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only