Learn More
Allylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Description
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’allylamine est utilisée comme monomère dans le dépôt du polymère plasmique d’allylamine. Elle a été utilisée dans la génération d’un gradient chimique via la co-polymérisation plasmique de l’octadiène et du polymère d’allylamine sur l’alumine nanoporeuse. Elle a été utilisée pour étudier la réactivité de surface des substrats enduits de fines couches de films d’allylamine polymérisés dans le plasma. Elle a été utilisée dans une réaction directe de monocarboxylation.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
L’allylamine est utilisée comme monomère dans le dépôt du polymère plasmique d’allylamine. Elle a été utilisée dans la génération d’un gradient chimique via la co-polymérisation plasmique de l’octadiène et du polymère d’allylamine sur l’alumine nanoporeuse. Elle a été utilisée pour étudier la réactivité de surface des substrats enduits de fines couches de films d’allylamine polymérisés dans le plasma. Elle a été utilisée dans une réaction directe de monocarboxylation.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart de l’air et des agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’air et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Allylamine |
Point de fusion | -88°C |
Densité | 0.761 |
Point d’ébullition | 53°C to 54°C |
Point d’éclair | −28°C (−18°F) |
Odeur | Ammonia-like |
Formule linéaire | CH2=CHCH2NH2 |
Indice de réfraction | 1.421 |
Quantité | 100 mL |
Numéro UN | UN2334 |