Learn More
Iodure d’allyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11954501
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-56-9
Formule moléculaire C3H5I
Poids moléculaire (g/mol) 167.98
Numéro MDL MFCD00001094
Clé InChI HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
CID PubChem 11166
Nom IUPAC 3-iodoprop-1-ène
SMILES ICC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl iodide
Point de fusion -99.0°C
Couleur Marron-rouge ou orange-rouge à jaune
Densité 1.8300g/mL
Point d’ébullition 102.0°C to 103.0°C
Point d’éclair 18°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2I
Indice de réfraction 1.5530 to 1.5550
Quantité 500 mL
Beilstein 01,202
Merck Index 15,285
Gravité spécifique 1.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Stabilisateur Copper
Poids de la formule 167.98
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl iodide, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.