Learn More
Réfrigérant d’Allihn avec cône rodé et douille
Idéal pour les applications de reflux.
Marque:  Quickfit CX7/44/SC
Code produit. 15507790
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les sections à bulbe internes offrent une meilleure surface de refroidissement
  • Avec connecteurs filetés en plastique amovibles permettant de fixer une tubulure flexible simplement et en toute sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
550 mm
29/32
Condenseur Allihn
1/boîte
Verre borosilicaté