Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rétinol tout-trans, 95 %
Code produit. 10378983
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le rétinol tout-trans, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
• Le rétinol tout-trans est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
• Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
• Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-26-8
Formule moléculaire C20H30O
Poids moléculaire (g/mol) 286.459
Numéro MDL MFCD00001552
Clé InChI FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonyme retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
CID PubChem 445354
ChEBI CHEBI:17336
Nom IUPAC (2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraen-1-ol
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-Retinol
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Beilstein 06, III, 2787
Merck Index 15, 10211
Poids de la formule 286.46
Pourcentage de pureté ≥94%
Forme physique Poudre et gros morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • all-trans-Retinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.