Learn More
Texwipe™ Lingettes en coton polyvalentes
Pour applications de classe ISO 7
Marque: Texwipe™ TX309
157.84 EUR valable jusqu'au 2024-09-22
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Description
Pour applications de classe ISO 7
- Lingettes 100 % en coton fortes et très absorbantes tissées à partir de fibres de coton de haute qualité à longues fibres et à tissage serré
- La surface à motifs Twill sur les deux côtés des pièges à lingette élimine les contaminants de surface de la surface nettoyée
- Caractéristiques anti-statiques inhérentes à 40-60 % d’humidité relative
- Une absorption, une résistance, une résistance chimique et thermique exceptionnelles et une texture de surface uniforme rendent ces lingettes adaptées à une large gamme d’applications critiques
- Biais coupé à un angle de 45° pour s’assurer que les bords résistent aux effilochures et à la libération des fibres
- Autoclavables
Informations sur la commande
Poids de base : 180 g/m2
Spécification
Lingettes TexWipe™ | |
22,9 cm x 22,9 cm | |
22,9 cm | |
Autoclavable | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 | |
Nettoyage, polissage et brunissage des surfaces de disques de supports magnétiques métalliques et non métalliques |
9 in | |
9 in | |
Coton | |
184 | |
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) |