Learn More
S Murray™ Seringue à embout Luer en verre Samcotrade;
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications de recherche. Les seringues à embout Luer en verre S Murraytrade; sont graduées et dotées de raccords en verre Luer.
16.60€ - 26.88€
Spécification
Certifications/Conformité | CE |
---|---|
Matériau | Glass |
Type de produit | Seringue à embout Luer en verre |
Quantité | 1/boîte |
Type de connexion | Embout Luer |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12389209
|
S Murray™
G811/04 |
10 ml |
23.68€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12359209
|
S Murray™
G811/01 |
1 ml |
18.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12399209
|
S Murray™
G811/05 |
20 ml |
26.88€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12369209
|
S Murray™
G811/02 |
2 ml |
16.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12379209
|
S Murray™
G811/03 |
5 ml |
18.52€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Utilisez ces seringues pour une variété d’applications de recherche.Les seringues à pointe Luer tout en verre S Murray™ sont graduées et dotées de raccords en verre Luer.
ulliSeringue avec raccord Luer en verre/liliEntièrement interchangeable/li/ulSpécification
CE | |
Seringue à embout Luer en verre | |
Embout Luer |
Glass | |
1/boîte | |
Oui |