Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de phosphatase alcaline, 1 (5X)
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Marque: Thermo Scientific™ J62907.AE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formule : 200 mM Tris, 200 mM NaCl et 40 mM de chlorure de magnésium à pH 9,5
Spécification
200 mM de Tris, 200 mM de NaCl et 40 mM de chlorure de magnésium à pH 9,5 | |
100 ml | |
Liquide |
À conserver au froid | |
Tampon de phosphatase alcaline-1 (5X) |
Usage exclusivement réservé à la recherche