Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium jaune d’alizarine R 96 %
Code produit. 10711632
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin Yellow R sodium salt
Note relative au nom 96%
CAS 1718-34-9
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 96%
Formule moléculaire C13H8N3NaO5
Numéro MDL MFCD00067121
Synonyme 5-(4-Nitrophenylazo)-salicylic acid sodium salt, Mordant Yellow 3R, 2-Hydroxy-5-((4-nitrophenyl)azo)benzoic acid monosodium salt
Clé InChI HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Spectre IR Authentique
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; 3-[(4-nitrophényl)hydrazinylidène]-6-oxocyclohexa-1,4-diène-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 309.213
CID PubChem 44135758
Poids de la formule 309.2
Perte à la dessiccation 5% max. (105°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Ultraviolet visible 95% min.
Intervalle de transition visuelle from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
Couleur Marron à orange
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alizarin Yellow R sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.