Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, pur, certifié
119.60€ - 357.78€
Identifiants chimiques
CAS 130-22-3
Formule moléculaire C14H7NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 342.253
Numéro MDL MFCD00013049
Clé InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
CID PubChem 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nom IUPAC sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10381101
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
400480250
25 g
119.60€
25g
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15234724
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
400481000
100 g
357.78€
100g
Expédition estimée: 25-11-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
130-22-3
342.253
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
3955344
sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
C14H7NaO7S
MFCD00013049
9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
CHEBI:87358
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Alizarin Red S
0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
MFCD00013049
Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Authentique
sodium ; 3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate
3955344
554 to 558nm 590 to 599nm
Pures
from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Poudre
130-22-3
C14H7NaO7S
9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
342.253
CHEBI:87358
342.26
Flacon en verre
Rouge
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-981-8
missing translation for 'rtecsNumber' : CB1095300
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Alizarin Red S