Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin 97 %
Code produit. 13418388
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-48-0
Formule moléculaire C14H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 240.214
Numéro MDL MFCD00001201
Clé InChI RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
CID PubChem 6293
ChEBI CHEBI:16866
Nom IUPAC 1,2-dihydroxyanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin
Point de fusion 287.0°C to 289.0°C
Note relative au nom 97%
Point d’ébullition 430.0°C
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Teneur en colorant 96.0% min.
Plage de pourcentage du dosage 97%
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 240.21
Perte à la dessiccation 2% max.
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 2.5 kg
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alizarin