Learn More
Acide alizarin-3-méthyliminodiacétique, 85 %, Honeywell™ Fluka™
pour la détermination de la fluorine, ∼ 85 %
231.35€ - 401.47€
Identifiants chimiques
CAS | 3952-78-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H15NO8 |
Poids moléculaire (g/mol) | 385.328 |
Numéro MDL | MFCD00001202 |
Clé InChI | PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid |
CID PubChem | 65132 |
ChEBI | CHEBI:53088 |
Nom IUPAC | Acide 2-[carboxyméthyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-yl)méthyl]amino]acétique |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15650800
|
Honeywell-Fluka
05590-1G |
1 g | Flacon en verre |
231.35€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15660800
|
Honeywell-Fluka
05590-5G |
5 g | Flacon en verre |
401.47€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
3952-78-1 | |
385.328 | |
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N | |
65132 | |
Acide 2-[carboxyméthyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-yl)méthyl]amino]acétique |
C19H15NO8 | |
MFCD00001202 | |
alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid | |
CHEBI:53088 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
Spécification
Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid | |
185°C | |
C19H15NO8 | |
NONH for all modes of transport | |
alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O | |
385.328 | |
CHEBI:53088 | |
85% |
3952-78-1 | |
Jaune | |
MFCD00001202 | |
2190028 | |
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[carboxyméthyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-yl)méthyl]amino]acétique | |
65132 | |
385.32g/mol |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-544-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AH0585000