Learn More
Sel de sodium de l’acide alginique, haute viscosité, Thermo Scientific Chemicals
Polysaccharide gélifiant extrait d’algues brunes géantes et utilisé dans les études de viscosité
65.53€ - 459.29€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
Numéro MDL | MFCD00081310 |
Synonyme | Algin; Sodium alginate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15474369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61887.22 |
100 g |
65.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15484369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61887.30 |
250 g |
138.69€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15494369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61887.A1 |
1 kg |
459.29€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studiesAlginic acid sodium salt is widely utilized in food industry as flavorless gum, which enhances viscosity and as an emulsifier. It finds application as thickener for reactive dyestuffs, which is used in textile screen printing and carpet jet-printing. It is used indigestion tablets and the preparation of dental impressions. As a polymer, it combines with chitosan to synthesize a biodegradable porous scaffold, which is useful for tissue engineering applications. It acts as a food additive and involved in the production of gel-like foods such as bakers. It is employed as thickener for reactive dyestuffs in textile screen-printing and carpet jet-printing. It is also used as encapsulating agents of microparticles of beta-galactosidae and in the preparation of alginate hydrogels with tunable mechanical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsUn polysaccharide gélifiant extrait d’algues brunes géantes, utile dans les études de viscosité.Le sel de sodium d’acide alginique est largement utilisé dans l’industrie alimentaire comme gomme au goût neutre qui améliore la viscosité, et comme émulsifiant. Il est utilisé comme épaississant pour les colorants réactifs utilisés dans l’impression sérigraphique sur textile et l’impression par jet sur tapis. Il est utilisé dans les comprimés à ingérer et la préparation des empreintes dentaires. En tant que polymère, il se combine avec le chitosane pour synthétiser un échafaudage poreux biodégradable, utile pour les applications d’ingénierie tissulaire. Il agit comme un additif alimentaire et participe à la production d’aliments gélatineux comme en boulangerie. Il est utilisé comme épaississant pour les colorants réactifs dans l’impression sur écran en textile et l’impression sur jet de tapis. Il est également utilisé comme agent encapsulant de microparticules de bêta-galactosidase et dans la préparation d’hydrogels d’alginate avec des propriétés mécaniques réglables.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool, le chloroforme et l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
Identifiants chimiques
9005-38-3 | |
(C6H7O7)A(C6H7O7)BNa | |
MFCD00081310 | |
Algin; Sodium alginate |
Spécification
Alginic acid sodium salt | |
9005-38-3 | |
(C6H7O7)A(C6H7O7)BNa | |
Hygroscopic | |
Algin; Sodium alginate | |
Poudre |
high viscosity | |
Blanc | |
MFCD00081310 | |
14,241 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether. |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'rtecsNumber' : AZ5820000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only