Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide alginique, sel de sodium
24.80€ - 379.00€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
Numéro MDL | MFCD00081310 |
Synonyme | Algin, Sodium alginate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10521631
|
Thermo Scientific Chemicals
177770050 |
5 g | Flacon en verre |
24.80€
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10062400
|
Thermo Scientific Chemicals
177772500 |
250 g | Bouteille en plastique |
89.00€
250g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10215710
|
Thermo Scientific Chemicals
177775000 |
500 g | Bouteille en plastique |
164.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11936991
|
Thermo Scientific Chemicals
177770025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
379.00€
2.50kg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9005-38-3 | |
(C6H7O7)A(C6H7O7)BNa | |
MFCD00081310 | |
Algin, Sodium alginate |
Spécification
Alginic acid, sodium salt | |
(C6H7O7)A(C6H7O7)BNa | |
Algin, Sodium alginate |
9005-38-3 | |
MFCD00081310 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : AZ5820000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only