Learn More
Thermo Scientific Chemicals Feuilles en PTFE
Résistance élevée aux produits chimiques et haute résistance électrique
Marque: Thermo Scientific Chemicals 045151.HB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Large plage de températures de fonctionnement avec limite supérieure de 290 °C
- Reste rigide si chauffé au-dessus du point de fusion à 327 °C
- Ne fond pas et ne se déforme pas même en cas de surchauffe jusqu’à 400 °C
- Non-adhésif avec une clarté opaque
Spécification
PTFE | |
0,81 mm | |
Feuille filtrante |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche