Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 2,5 mm
55.65€ - 207.00€
Spécification
Type de produit | Sapphire Sphere |
---|---|
Diamètre (métrique) | 2.5 mm |
Qualité | Grade 25 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Sapphire Sphere | |
2.5 mm | |
Grade 25 |