Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 sphére en saphir, Dia. : 0,5 mm
43.90€ - 167.00€
Spécification
Type de produit | Sapphire Sphere |
---|---|
Diamètre (métrique) | 0.5 mm |
Qualité | Grade 25 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Sapphire Sphere | |
0.5 mm | |
Grade 25 |