Learn More
Grade 25 sphères rubis, Dia. : 4,76 mm, Thermo Scientific™
56.76€ - 896.00€
Spécification
Type de produit Ruby Sphere
Diamètre (métrique) 4.76 mm
Qualité Grade 25
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339707
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042045.KD
50 Pieces Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11345989
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042045.KK
10 Pieces Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11335989
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
042045.KH
2 Pieces Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Ruby Sphere
4.76 mm
Grade 25