Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lames de microscope en quartz
Pour une utilisation avec des lames de microscope quartz fabriquées par fusion de silice cristalline naturelle
64.12€ - 241.20€
Spécification
Épaisseur (métrique) | de 0,15 à 0,25 mm |
---|---|
Description | Couvrer les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope |
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15473885
|
Thermo Scientific Chemicals
043210.KG |
1 de chaque | 25,4 x 25,4 mm |
68.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15483885
|
Thermo Scientific Chemicals
043210.KJ |
5 de chaque | 25,4 x 25,4 mm |
241.20€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15493885
|
Thermo Scientific Chemicals
043211.KG |
1 de chaque | 25,4 mm |
64.12€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15403895
|
Thermo Scientific Chemicals
043211.KJ |
5 de chaque | 25,4 mm |
228.14€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Couvrez les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope
Spécification
de 0,15 à 0,25 mm | |
Couvrer les lames à utiliser avec les lames de quartz de microscope |