Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Marque:  Molecular Probes™ A33083
376.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15471054
  • 495.00€ / 5mg
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
L’acide carboxylique Alexa Fluor™ 633 est une forme non réactive de l’Alexa Fluor™ 633 qui peut être utilisée comme étalon de référence pour les conjugués de colorants. En outre, ce dérivé d’acide carboxylique peut être converti en ester réactif à l’amine en utilisant des techniques chimiques standard ou couplé à des hydrazines, des hydroxylamines et des amines en solution aqueuse en utilisant des carbodiimides hydrosolubles comme l’EDAC (N° de catalogue E2247).
Caractéristiques du colorant Alexa Fluor™ 633 :
  • Ligne laser : 633 à 635 nm
  • Maximum d’excitation : 632 nm
  • Maximum d’émission : 647 nm
    En savoir plus sur le colorant Alexa Fluor™ 633
    Le colorant Alexa Fluor 633 et ses conjugués correspondent parfaitement à la ligne spectrale de 633 nm du faisceau He-Ne ou à la ligne spectrale 635 nm des lasers à diode rouge. Ce colorant et les autres colorants Alexa Fluor™ fluorescents rouge lointain sont des étiquettes importantes pour l’imagerie de fluorescence, car leurs spectres dépassent la gamme de la plupart des autofluorescences d’échantillon.
    Découvrez les avantages de la gamme de colorants Alexa Fluor™
    Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus brillants, plus photostables et plus résistants au pH entre 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour obtenir davantage d’informations, consultez la rubrique Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge du manuel Molecular Probes.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Alexa Fluor™ 633 Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salt
    Colorant
    Free acid
    Colorants Alexa Fluor
    640 nm
    5 mg
    Conserver au congélateur (-5 à -30°C).Conserver à l’abri de la lumière.
    Alexa Fluor™ 633
    Alexa Fluor™
    620 nm
    Promotions
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.