Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Marque: Molecular Probes™ A33082
330.68 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
L’acide carboxylique Alexa Fluor™ 594 est une forme non réactive de l’Alexa Fluor™ 594 qui peut être utilisée comme étalon de référence pour les conjugués de colorants. En outre, ce dérivé d’acide carboxylique peut être converti en ester réactif à l’amine en utilisant des techniques chimiques standard ou couplé à des hydrazines, des hydroxylamines et des amines en solution aqueuse en utilisant des carbodiimides hydrosolubles comme l’EDAC (N° de catalogue E2247).Caractéristiques du colorant Alexa Fluor™ 594 :
En savoir plus sur le colorant Alexa Fluor™ 594
Le colorant Alexa Fluor™ 594 est un colorant fluorescent rouge brillant qui peut être excité à l’aide de faisceau laser de 561 ou 594 nm. Il sert de remplacement direct pour le colorant Texas Red™ avec un signal brillant et une excellente photostabilité, en particulier dans les cellules fixées. Le colorant Alexa Fluor™ 594 est couramment utilisé avec les colorants DAPI et Alexa Fluor™ 488 et 647 pour le multiplexage. En savoir plus sur ce colorant et les produits associés.
Découvrez les avantages de la gamme de colorants Alexa Fluor™
Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus brillants, plus photostables et plus résistants au pH entre 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour obtenir davantage d’informations, consultez la rubrique Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge du manuel Molecular Probes.
Spécification
Alexa Fluor™ 594 Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salt | |
Colorant | |
Free acid | |
Colorants Alexa Fluor | |
Alexa Fluor™ | |
585 nm |
5 mg | |
Conserver au congélateur (-5 à -30°C).Conserver à l’abri de la lumière. | |
Alexa Fluor™ 594 | |
Red | |
610 nm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.