Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Marque:  Molecular Probes™ A33079
373.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15431054
  • 491.00€ / 5mg
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
L’acide carboxylique Alexa Fluor™ 546 est une forme non réactive de l’Alexa Fluor™ 546 qui peut être utilisée comme étalon de référence pour les conjugués de colorants. En outre, ce dérivé d’acide carboxylique peut être converti en ester réactif à l’amine en utilisant des techniques chimiques standard ou couplé à des hydrazines, des hydroxylamines et des amines en solution aqueuse en utilisant des carbodiimides hydrosolubles comme l’EDAC (N° de catalogue E2247).
Caractéristiques du colorant Alexa Fluor™ 546 :
  • Ligne laser : 546 nm
  • Jeu de filtres commun : TRITC (tétraméthylrhodamine)
  • Maximum d’excitation : 556 nm
  • Maximum d’émission : 573 nm
    En savoir plus sur le colorant Alexa Fluor™ 546
    Le colorant Alexa Fluor™ 546 est un colorant fluorescent jaune brillant qui peut être excité à l’aide de faisceaux laser de 488 nm ou 532 nm. Alexa Fuor™ 546 sert d’alternative au colorant tétraméthylrhodamine ou Cy™3, avec une intensité initiale supérieure à celle du colorant Alexa Fluor™ 555, mais une photostabilité moindre dans le tampon ou l’anti-atténuation. En savoir plus sur ce colorant et les produits associés.
    Découvrez les avantages de la gamme de colorants Alexa Fluor™
    Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus brillants, plus photostables et plus résistants au pH entre 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour obtenir davantage d’informations, consultez la rubrique Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge du manuel Molecular Probes.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Alexa Fluor™ 546 Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salt
    Colorant
    Free acid
    Colorants Alexa Fluor
    570 nm
    5 mg
    Conserver au congélateur (-5 à -30°C).Conserver à l’abri de la lumière.
    Alexa Fluor™ 546
    Alexa Fluor™
    554 nm
    Promotions
    For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.