Learn More
Invitrogen™ Substrat de peptides Poly-GT Alexa Fluor™647
Substrat de peptides 647-Poly-GT Alexa Fluor™
Marque: Invitrogen™ PV5693
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Substrat peptidique général marqué par AlexaFluor647 composé d'un polymère de glutamate et de tyrosine utilisé pour surveiller l'acitivty de la tyrosine kinase.À utiliser en association avec l'anticorps LathaScreen™ Eu-PY20 (PV5696) pour évaluer les inhibiteurs dans les applications de sélection à débit moyen ou élevé.
Spécification
Activité biochimique spécifique à l’europium phospho | |
30 µm de substrat peptidique Poly-GT AlexaFluor 647 dans 10 mM de HEPES, 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl, pH de 7,5 (solution saline tamponnée HEPES). Conserver à -20°C et protéger de la lumière. | |
Liquide | |
1nmol | |
Substrat à base de peptides | |
Tyrosine kinases | |
Alexa Fluor™ 647 | |
ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA V561D, SYK, TYRO3, ZAP70, FGFR1, FGFR2, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, TEK, FLT1, MUSK, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGR, HCK, KIT V654A, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, EPHA7, EPHB1, FRK, ITK, FLT3 D835Y, SRC, BTK, FES, ERBB2, NTRK2 | |
EGFR |
Rouge pâle | |
Fluorescent | |
LanthaScreen™ | |
Polymère aléatoire (Glu:Tyr) selon un rapport de 4:1 | |
Substrat de kinase | |
340⁄665 | |
Glace carbonique | |
TR-FRET |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.