Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-mouse IgG
Anticorps secondaire IgG de chèvre anti-souris conjugué au poly-HRP. Le kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ associe la luminosité des colorants AlexaFluor à la forte amplification du signal de la réaction de marquage au tyramide induite par le poly-HRP pour produire
Marque: Invitrogen™ B40942
208.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC ) et l’hybridation in situ (ISH).Caractéristiques :
- Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie fluorescente
- Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
- Convient aux images multiplex haute résolution, co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
- Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Avantages :
- Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Utilisez les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires
- Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
- Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
- Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
- Stable pendant 6 mois après réception
Spécification
Alexa Fluor 594 | |
1 kit suffisant pour 50 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1X), 22,5 ml |
|
SuperBoost™ |
Suffisant pour 50 lames | |
Expédition à température ambiante ou sur gglace humide | |
Kit de tyramide |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.