Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Biocytin, Sodium Salt (Biocytin Alexa Fluor™ 594)
Biocytine Alexa Fluor™ 594, sel de sodium (biocytine Alexa Fluor™ 594)
Marque: Molecular Probes™ A12922
439.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La biocytine du traceur polaire fixable imperméant aux cellules, (la biocytine Alexa Fluor™ 594) associe le fluorophore Alexa Fluor™ 594 rouge fluorescent à la biotine et à une amine primaire fixable à l’aldéhyde. Les traceurs polaires sont couramment utilisés pour étudier la fusion cellule-cellule et cellule-liposome ainsi que la perméabilité membranaire et le transport par des jonctions lacunaires ou l’absorption cellulaire pendant la pinocytose. Ce traceur hydrosoluble peut être introduit dans les cellules par serrage de patch à cellules entières, ionophorèse, Lyse osmotique de vésicules pinocytiques ou méthodes comparables. La biotine permet la détection et l’amplification ultérieure avec des streptavidines modifiées par enzymes, y compris le raifort (HRP) et la phosphatase alcaline (AP), qui peuvent être utilisées avec les technologies TSA et ELF™, respectivement.Spécification
594 Biocytine | |
Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. | |
Température ambiante | |
Colorants Alexa Fluor |
250 µg | |
Biocytines | |
Alexa Fluor™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.