Learn More
Molecular Probes™ Aldehyde/Sulfate Latex Beads, 4% w/v, 5 μm
Microbilles de latex aldéhyde / sulfate, 4 % p / v, 5 μm
Marque: Molecular Probes™ A37306
272.01 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de l’agencement des chaînes en polystyrène dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Ce latex aldéhyde / sulfate contient une abondance de groupes d’aldéhyde greffés à la surface de la particule polymère. La densité élevée des groupes d’aldéhyde permet le couplage facile des protéines et d’autres matériaux aux particules de latex dans un processus en une seule étape. Les groupes de charge de sulfate sur les microsphères permettent la rétention de la stabilité pendant le processus de couplage covalent. En raison de la densité élevée des groupes polaires, ce latex possède une surface hydrophile.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
- 25 tailles à choisir entre0,02 et 16 microns
- 20 surfaces différentes : pour une conjugaison facile à pratiquement n’importe quel matériau
- Sans surfactant : ultra-propre
- Diverses quantités : de millilitres à 500 litres.
Principales applications de microsphères - Étalonnage d’instruments (cytométrie en flux, microscopie, HTS, HCS)
- Analyse de flux (microfluidique, flux sanguin, flux d’eau et flux d’air)
- Traceurs de biologie cellulaire (différenciation cellulaire et traçage cellulaire)
- Immunodosages (tests d’agglutination, ELISA, capture de particules et réactifs de contraste)
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). | |
Microbilles de latex très actives | |
15 ml | |
Sulfate aldéhyde |
Polystyrène | |
IDC | |
Température ambiante | |
5 μm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.