Learn More
Epredia™ Kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque: Epredia™ 87023
266.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Description
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
- Peut être utilisée seule pour colorer les mucines acides et autres mucosubstances d’acides carboxylées et sulfatées en bleus sur les coupes tissulaires
- La réaction de l’acide périodique Schiff (PAS) est utilisée pour colorer le glycogène, les membranes basales et les mucosubstances neutres
Inclut : Solution de coloration au bleu alcian pH 2,5, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
Spécification
Kit spécial de coloration bleu alcien / PAS |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: periodic acid, 2-methyl-3-isothiazolone,acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(4+)