Learn More
Epredia™ Kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Richard-Allan Scientific™
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Epredia™ Richard-Allan ScientificTM
Marque:  Epredia™ 88043
195.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12523667
  • 251.00€ / 500mL
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mettez en évidence la présence des substances mucoïdes acides et neutres grâce au kit de coloration spéciale au bleu alcian / PAS Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™
  • Peut être utilisée seule pour colorer les mucines acides et autres mucosubstances d’acides carboxylées et sulfatées en bleus sur les coupes tissulaires
  • La réaction de l’acide périodique Schiff (PAS) est utilisée pour colorer le glycogène, les membranes basales et les mucosubstances neutres
Inclut : Solution de coloration au bleu alcian pH 2,5, solution d’acide périodique (0,5 %) et réactif de Schiff
Spécification
Spécification
Solution de coloration pH 2,5 bleu alcien
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Alcian Blue pH 2.5 Stain Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P364-Et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-methyl-3-isothiazolone, acetic acid, 5-chloro-2-methyl-3-isothiazolone, copper(IV) [[N,N',N'',N'''