Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu alcien 8GX, certifié
Code produit. 10577162
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33864-99-2
Formule moléculaire C56H68Cl4CuN16S4
Poids moléculaire (g/mol) 1298.86
Numéro MDL MFCD00010720
Clé InChI XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J
Synonyme Ingrain Blue 1
CID PubChem 17749099
Nom IUPAC (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Alcian Blue 8GX
Point de fusion 148.0°C
Teneur en colorant 50% min.
Merck Index 15, 212
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, cellosolve, ethylene glycol, practically insoluble in xylene
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 1298.88
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline