Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu alcien 8GX, certifié
223.00€ - 1224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 33864-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C56H68Cl4CuN16S4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1298.86 |
Numéro MDL | MFCD00010720 |
Clé InChI | XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | Ingrain Blue 1 |
CID PubChem | 17749099 |
Nom IUPAC | (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10786953
|
Thermo Scientific Chemicals
400460100 |
10 g | Flacon en verre |
223.00€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10577162
|
Thermo Scientific Chemicals
400460250 |
25 g | Flacon en verre |
440.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10619263
|
Thermo Scientific Chemicals
400461000 |
100 g | Flacon en verre |
1224.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
33864-99-2 | |
1298.86 | |
XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J | |
17749099 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C |
C56H68Cl4CuN16S4 | |
MFCD00010720 | |
Ingrain Blue 1 | |
(9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride |
Spécification
Alcian Blue 8GX | |
33864-99-2 | |
C56H68Cl4CuN16S4 | |
15, 212 | |
Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, cellosolve, ethylene glycol, practically insoluble in xylene | |
Authentique | |
(9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride | |
17749099 | |
Violet |
148.0°C | |
50% min. | |
MFCD00010720 | |
Ingrain Blue 1 | |
XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C | |
1298.86 | |
1298.88 | |
Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only