Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu alcien 8GX
64.70€ - 433.00€
Identifiants chimiques
CAS | 33864-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C56H68Cl4CuN16S4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1298.86 |
Numéro MDL | MFCD00010720 |
Clé InChI | XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | Ingrain blue 1; C.I. 74240 |
CID PubChem | 17749099 |
Nom IUPAC | (9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15432949
|
Thermo Scientific Chemicals
J60122.09 |
10 g |
64.70€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15442949
|
Thermo Scientific Chemicals
J60122.14 |
25 g |
124.00€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15452949
|
Thermo Scientific Chemicals
J60122.22 |
100 g |
433.00€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Alcian Blue 8GX is widely utilized as a heteroglycan stain for acidic, neutral, sulfated and phosphate polysaccharides and glycosaminoglycans in tissues. It finds application in both light and electron microscopy. It serves as an adhesive to stick glycol methacrylate sections to glass slides. Due to its large aromatic surface, it is used as a coating agent and modifies the property on the surfaces. It acts as a gelling agent for lubricating fluids and is also used in the modification of carbon paste electrode which promotes redox behavior and stability of electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bleu alcien 8GX est largement utilisé comme coloration hétéroglycane pour les polysaccharides acides, neutres, sulfatés et phosphates et les glycosaminoglycanes dans les tissus. Il trouve son application dans la microscopie photonique et électronique. Il sert d’adhésif pour coller les sections de méthacrylate de glycol aux lames en verre. En raison de sa grande surface aromatique, on l’utilise comme agent de revêtement dont la propriété se modifie sur les surfaces. Il agit comme agent gélifiant pour les fluides de lubrification. Il est également utilisé dans la modification de l’électrode de pâte de carbone qui favorise le comportement redox et la stabilité de l’électrode.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, l’éthylène glycol et 2-éthoxyéthanol. Insoluble dans le xylène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
33864-99-2 | |
1298.86 | |
XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J | |
17749099 | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C |
C56H68Cl4CuN16S4 | |
MFCD00010720 | |
Ingrain blue 1; C.I. 74240 | |
(9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride |
Spécification
Alcian Blue 8GX | |
33864-99-2 | |
MFCD00010720 | |
Ingrain blue 1; C.I. 74240 | |
XRWQTDIELZDCPS-UHFFFAOYSA-J | |
(9Z,18Z,26Z,35Z)-4,14,22,32-tetrakis({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methyl]sulfanyl}methyl)-9,18,27,36,37,39,40,41-octaaza-38-cupradecacyclo[17.17.3.1¹⁰,¹⁷.1²⁸,³⁵.0²,⁷.0⁸,³⁷.0¹¹,¹⁶.0²⁰,²⁵.0²⁶,³⁹.0²⁹,³⁴]hentetraconta-1,3,5,7,9,11(16),12,14,17(41),18,20,22,24,26,28(40),29(34),30,32,35-nonadecaene-38,38-bis(ylium) tetrachloride | |
17749099 | |
Bleu |
148°C | |
C56H68Cl4CuN16S4 | |
14,218 | |
Soluble in water,ethanol,ethylene glycol and 2-ethoxyethanol; Insoluble in xylene. | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].CN(C)C(SCC1=CC2=C(C=C1)\C1=N\C3=C4C=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC4=C4\N=C5/N=C(/N=C6\N([Cu++]N34)\C(=N/C2=N1)C1=CC(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)=CC=C61)C1=C5C=C(CSC(N(C)C)=[N+](C)C)C=C1)=[N+](C)C | |
1298.86 | |
1298.88 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 251-705-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only