Learn More
Alaméthicine, Thermo Scientific Chemicals
Un ionophore formant un canal qui active les enzymes de la membrane
110.55€ - 529.64€
Identifiants chimiques
CAS | 59588-86-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C92H150N22O25 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1964.341 |
Numéro MDL | MFCD00151517 |
Clé InChI | LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N |
Synonyme | U-22324 |
CID PubChem | 53229968 |
SMILES | CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15465989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63829.M^ |
1 mg |
110.55€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15455989
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63829.#0 |
5 mg |
529.64€
5mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Alamethicin is used as a channel-forming ionophore that activates membrane enzymes, membrane channel-forming peptide. It is a 20-amino acid channel-forming peptide antibiotic that can function as a monovalent cation ionophore. Alamethicin has been used to develop methods for the routine assessment of potential new drug candidates to elicit their pharmacokinetic drug interactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’alaméthicine est utilisée comme ionophore formant des canaux qui active les enzymes membranaires, peptide formant des canaux membranaires. Il s’agit d’un antibiotique de peptide à 20-amino-acide qui peut fonctionner comme un ionophore à cations monovalents. L’alaméthicine a été utilisée pour élaborer des méthodes d’évaluation systématique des nouveaux candidats médicaments potentiels afin d’obtenir leurs interactions médicamenteuses pharmacocinétiques.
Solubilité
Soluble dans le DMSO et l’éthanol.
Remarques
Protège de la chaleur. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
59588-86-2 | |
1964.341 | |
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N | |
53229968 |
C92H150N22O25 | |
MFCD00151517 | |
U-22324 | |
CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C |
Spécification
Alamethicin | |
Poudre | |
267°C to 270°C | |
MFCD00151517 | |
U-22324 | |
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N | |
1964.341 | |
1964.4 |
Alamethicin | |
59588-86-2 | |
C92H150N22O25 | |
UN3462 | |
Soluble in DMSO and ethanol. | |
CC(C)CC(C(=O)NC(C)(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)CO)NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C(C)C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(CCC(=O)N)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)C3CCCN3C | |
53229968 | |
Blanc |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301
Toxique en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H301
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TOXINES, EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : AY1900000
missing translation for 'tsca' : Non
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid
RUO – Research Use Only