Learn More
Thermo Scientific™ Colorant alamarBlue™
Permet de réaliser trois tests avec un seul colorant, notamment la détermination de la croissance cellulaire, la cytotoxicité in vitro et les tests de cytokines.
180.00€
Spécification
Description | Colorant indicateur alamarBlue |
---|---|
Type de produit | Colorant indicateur |
Code produit | Marque | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15549604
|
Thermo Scientific™
Y00-025 |
25 ml | Colorant indicateur alamarBlue |
180.00€
25mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
L’alamarBlue Thermo Scientific™ offre une sensibilité et une polyvalence inégalées, permettant de réaliser trois tests avec un seul colorant, notamment la détermination de la croissance cellulaire, la cytotoxicité in vitro et les tests de cytokines.
alamarBlue, un produit à base de résazurine dont le temps d’incubation est prolongé, est stable jusqu’à 5 jours.Spécification
Colorant indicateur alamarBlue | |
Colorant indicateur |