Learn More
Tube AI-24, ouvert aux deux extrémités, dia. ext. : 10 mm, dia. int. de : 6mm, Thermo Scientific™
27.80€ - 208.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-24 Tube
Note relative au nom Both ends open
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11374077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11344077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11304087
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11364077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11354077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11384077
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
031601.EO
1000 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-24 Tube
Both ends open
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante