Learn More
Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 45 mm, dia. int. de : 38mm, Thermo Scientific™
349.00€ - 624.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom One end closed
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322828
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11302828
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11312828
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11392818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.EH
600 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11382818
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.EM
800 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
One end closed
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante