Learn More
Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 30 mm, dia. int. de : 25mm, Thermo Scientific Chemicals
61.40€ - 423.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
---|---|
Note relative au nom | One end closed |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DM |
100 mm |
335.00€
100mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DR |
200 mm | |||||||
11342808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DW |
300 mm |
315.00€
300mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.EH |
600 mm |
408.00€
600mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.EM |
800 mm | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Al-23 Tube | |
One end closed |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only