Learn More
Tube Al-23, une extrémité fermée, dia. ext. : 10 mm, dia. int. de : 6mm, Thermo Scientific™
73.80€ - 161.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Al-23 Tube |
---|---|
Note relative au nom | One end closed |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11362748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030069.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11342748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030069.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11302758
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030069.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11372748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030069.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11352748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030069.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11382748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030069.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Al-23 Tube | |
One end closed |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante