Learn More
Tube Al-23 pour serpentins chauffants, dia. ext. : 50 mm, dia. int. de : 38 mm, inclinaison : 7,5, Alfa Aesar™
543.00€ - 1843.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube for Heating Coils
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11323168
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
033209.DM
100 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11393158
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
033209.DR
200 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11303168
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
033209.DW
300 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11313168
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
033209.ED
500 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube for Heating Coils
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Température ambiante