Learn More
Tube AI-23, ouvert aux deux extrémités (parois fines), dia. ext. : 7 mm, dia. int. de : 6mm, Thermo Scientific™
31.80€ - 66.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau Al-23 Tube
Note relative au nom Both ends open (Thin walls)
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11358247
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031707.DM
100 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11338247
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031707.DR
200 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11348247
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
031707.DW
300 mm Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Al-23 Tube
Both ends open (Thin walls)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Ambient temperatures